Tlačiť
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,3-Dihydrobenzofuran-5-amine, 5-Amino-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-amine, 5-Benzofuranamine,2,3-dihydro-
OR2303-1G OR2303-250MG OR2303-5G
APOSOR2303-1GEA 78.11 EUR
APOSOR2303-1G APOSOR2303-250MG APOSOR2303-5G
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Vzorec: C₈H₉NO
Mw: 135.166 g/mol
Teplota tavenia: 78…83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03617969
Číslo CAS: 42933-43-7