Tlačiť
3-Furaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Furan-3-carbaldehyde
OR23028-1G OR23028-10G
APOSOR23028-1GEA 33.13 EUR
APOSOR23028-1G APOSOR23028-10G
3-Furaldehyde 98%
3-Furaldehyde
Vzorec: C₅H₄O₂
Mw: 96.09 g/mol
Teplota varu: 145 °C
Hustota: 1.15 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 48 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00010424
Číslo CAS: 498-60-2
OSN: 1199
ADR: 6.1+3 II