Tlačiť
3-Furoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Furan-3-carboxylic acid, 3-Furancarboxylic acid
OR23027-100G OR23027-25G OR23027-5G
APOSOR23027-100GEA 197.48 EUR
APOSOR23027-100G APOSOR23027-25G APOSOR23027-5G
3-Furoic acid 98%
3-Furoic acid
Vzorec: C₅H₄O₃
Mw: 112.08
Teplota tavenia: 120…123 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005350
Číslo CAS: 488-93-7
EINECS: 207-689-9