Tlačiť
Furfurylamine 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Aminomethyl)furan
OR23026-25G OR23026-100G OR23026-500G
APOSOR23026-25GEA 24.91 EUR
APOSOR23026-25G APOSOR23026-100G APOSOR23026-500G
Furfurylamine 99%
Furfurylamine
Vzorec: C₅H₇NO
Mw: 97.12
Teplota varu: 145…146 °C
Teplota tavenia: –70 °C
Hustota: 1.099 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 37 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003258
Číslo CAS: 617-89-0
EINECS: 210-536-9
OSN: 2526
ADR: 3+8 III