Tlačiť
Furfurylalkohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (2-Furyl)methanol
OR23024-1KG OR23024-250G
APOSOR23024-1KGEA 204.29 EUR
APOSOR23024-1KG APOSOR23024-250G
Furfurylalkohol
Furfurylalkohol
Vzorec: C₅H₆O₂
Mw: 98.1
Teplota varu: 170 °C
Teplota tavenia: –29 °C
Hustota: 1.135 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003252
Číslo CAS: 98-00-0
OSN: 2874
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04326