Tlačiť
2-Furaldehyd
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Furfurol, Furfural
OR23023-1KG OR23023-250G
APOSOR23023-1KGEA 106.15 EUR
APOSOR23023-1KG APOSOR23023-250G
2-Furaldehyd
2-Furaldehyd
Vzorec: C₅H₄O₂
Mw: 96.09
Teplota varu: 159…162 °C
Teplota tavenia: –38 °C
Hustota: 1.159 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003229
Číslo CAS: 98-01-1
EINECS: 202-627-7
OSN: 1199
ADR: 6.1+3 II
Merck Index: 13,04325