Tlačiť
2-Furoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23022-250G OR23022-50G
APOSOR23022-250GEA 229.44 EUR
APOSOR23022-250G APOSOR23022-50G
2-Furoyl chloride
2-Furoyl chloride
Vzorec: C₅H₃ClO₂
Teplota varu: 173…174 °C
Teplota tavenia: –2 °C
Hustota: 1,325 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003228
Číslo CAS: 527-69-5
EINECS: 208-422-9
OSN: 3265
ADR: 8,II