Tlačiť
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Cyclohexeneboronic acid pinacol ester, 2-(Cyclohex-1-en-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-Cyclohexene-1-boronic acid pinacol ester
OR2302-1G OR2302-5G
APOSOR2302-1GEA 36.5 EUR
APOSOR2302-1G APOSOR2302-5G
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester 95%
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₂₁BO₂
Teplota varu: 125 °C/0,23mmHg
Hustota: 0,968 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05663845
Číslo CAS: 141091-37-4