Tlačiť
3,4-(Ethylenedioxy)benzylamine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 6-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, (2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)methanamine
OR23012-1G OR23012-5G
APOSOR23012-1GEA 114.56 EUR
APOSOR23012-1G APOSOR23012-5G
3,4-(Ethylenedioxy)benzylamine 95%
3,4-(Ethylenedioxy)benzylamine
Vzorec: C₈H₉NO₂
Mw: 165.1891 g/mol
Teplota varu: 105…110 °C/0.5mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02677684
Číslo CAS: 17413-10-4
EINECS: 241-440-5
OSN: 2735
ADR: 8 III