Tlačiť
6-Bromoacetyl-1,4-benzodioxane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23006-1G OR23006-250MG OR23006-5G
APOSOR23006-1GEA 124.75 EUR
APOSOR23006-1G APOSOR23006-250MG APOSOR23006-5G
6-Bromoacetyl-1,4-benzodioxane
6-Bromoacetyl-1,4-benzodioxane
Vzorec: C₁₀H₉BrO₃
Teplota tavenia: 114…122 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00099402
Číslo CAS: 4629-54-3
OSN: 1759
ADR: 8,III