Tlačiť
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-3,5-dimethylpyrazole
OR23001-100G OR23001-25G OR23001-5G
APOSOR23001-100GEA 69.8 EUR
APOSOR23001-100G APOSOR23001-25G APOSOR23001-5G
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₅H₇BrN₂
Teplota tavenia: 123…125 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005242
Číslo CAS: 3398-16-1
EINECS: 222-263-2