Tlačiť
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-(Dimethylamino)phenyl)methanol, m-(Dimethylamino)benzyl alcohol, Benzenemethanol,3-(dimethylamino)-, Benzyl alcohol, m-(dimethylamino)-
OR2300-5G OR2300-25G
APOSOR2300-5GEA 99.34 EUR
APOSOR2300-5G APOSOR2300-25G
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol 95%
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₁₃NO
Mw: 151.209 g/mol
Teplota varu: 282…283 °C
Hustota: 1.056 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017342
Číslo CAS: 23501-93-1
EINECS: 245-700-9