Tlačiť
5-Hydroxymethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)methanol
OR22994-250MG OR22994-100MG
APOSOR22994-250MGEA 34.85 EUR
APOSOR22994-250MG APOSOR22994-100MG
5-Hydroxymethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan
5-Hydroxymethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Mw: 150.18 g/mol
Teplota varu: 152…155 °C/8mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02169755
Číslo CAS: 103262-35-7