Tlačiť
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR22992-1G OR22992-10G OR22992-500MG
APOSOR22992-1GEA 116.16 EUR
APOSOR22992-1G APOSOR22992-10G APOSOR22992-500MG
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
Vzorec: C₈H₇ClO₃S
Mw: 218.66 g/mol
Teplota tavenia: 74…85 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02677703
Číslo CAS: 115010-11-2
OSN: 3261
ADR: 8 III