Tlačiť
tert-Butyl thiophen-2-ylcarbamate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Aminothiophene, N-BOC protected
OR22958-1G OR22958-5G OR22958-10G
APOSOR22958-1GEA 24.91 EUR
APOSOR22958-1G APOSOR22958-5G APOSOR22958-10G
tert-Butyl thiophen-2-ylcarbamate
tert-Butyl thiophen-2-ylcarbamate
Vzorec: C₉H₁₃NO₂S
Mw: 199.2700 g/mol
Teplota tavenia: 151…152 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02677742
Číslo CAS: 56267-50-6