Coumalic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR22935-25G
OR22935-5G
APOSOR22935-25GEA
39.27
EUR
APOSOR22935-25G
APOSOR22935-5G
Coumalic acid
Coumalic acid
Vzorec:
C₆H₄O₄ Teplota varu: 218 °C/120mmHg Teplota tavenia: 203…205 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006644 Číslo CAS: 500-05-0 |