Tlačiť
Coumalic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR22935-25G OR22935-5G
APOSOR22935-25GEA 39.27 EUR
APOSOR22935-25G APOSOR22935-5G
Coumalic acid
Coumalic acid
Vzorec: C₆H₄O₄
Teplota varu: 218 °C/120mmHg
Teplota tavenia: 203…205 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006644
Číslo CAS: 500-05-0