Tlačiť
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
OR22930-100G OR22930-1KG OR22930-500G
APOSOR22930-100GEA 127.78 EUR
APOSOR22930-100G APOSOR22930-1KG APOSOR22930-500G
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one 97+%
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Vzorec: C₆H₇NO
Mw: 109.1259 g/mol
Teplota varu: 102…106 °C/0.25mmHg
Teplota tavenia: 54…58 °C
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00213364
Číslo CAS: 49805-30-3
EINECS: 421-830-0