Tlačiť
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Coumarancarboxaldehyde, 2,3-Dihydrobenzofuran-5-carbaldehyde, 2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxaldehyde, 2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxaldehyde
OR2280-25G OR2280-100G
APOSOR2280-25GEA 74.9 EUR
APOSOR2280-25G APOSOR2280-100G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde 95+%
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₈O₂
Mw: 148.16 g/mol
Teplota varu: 88…89 °C/0.1mmHg
Hustota: 1.177 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00068058
Číslo CAS: 55745-70-5