Tlačiť
4-(Hexyloxy)-3-methoxybenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR2279-10G OR2279-1G OR2279-5G
APOSOR2279-10GEA 535.15 EUR
APOSOR2279-10G APOSOR2279-1G APOSOR2279-5G
4-(Hexyloxy)-3-methoxybenzaldehyde
4-(Hexyloxy)-3-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₄H₂₀O₃
Mw: 236.31 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00021080
Číslo CAS: 61096-84-2