Tlačiť
Dimethyl aminomalonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR22760-50MG OR22760-250MG
APOSOR22760-50MGEA 108.15 EUR
APOSOR22760-50MG APOSOR22760-250MG
Dimethyl aminomalonate
Dimethyl aminomalonate
Vzorec: C₅H₉NO₄
Mw: 147.13 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00829425
Číslo CAS: 53704-09-9
OSN: 2811
ADR: 6.1 III