Tlačiť
4,6-Dichloropyrimidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR22727-100G OR22727-25G OR22727-500G
APOSOR22727-100GEA 49.67 EUR
APOSOR22727-100G APOSOR22727-25G APOSOR22727-500G
4,6-Dichloropyrimidine 98%
4,6-Dichloropyrimidine
Vzorec: C₄H₂Cl₂N₂
Mw: 148.98
Teplota varu: 176 °C
Teplota tavenia: 64…68 °C
Hustota: 1.734
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006109
Číslo CAS: 1193-21-1
EINECS: 214-770-2
OSN: 3263
ADR: 8 II