Tlačiť
3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2,5-Dichloro-3-thienyl)-1-ethanone
OR22717-25G OR22717-100G
APOSOR22717-25GEA 26.52 EUR
APOSOR22717-25G APOSOR22717-100G
3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene
3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene
Vzorec: C₆H₄Cl₂OS
Mw: 195.07
Teplota tavenia: 37…40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014522
Číslo CAS: 36157-40-1