Tlačiť
1-Phenylcyclobutanecarboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR2270-1G OR2270-250MG
APOSOR2270-1GEA 82.92 EUR
APOSOR2270-1G APOSOR2270-250MG
1-Phenylcyclobutanecarboxylic acid
1-Phenylcyclobutanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Mw: 176.22 g/mol
Teplota tavenia: 100…102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00019262
Číslo CAS: 37828-19-6