Tlačiť
3-Amino-2-bromopyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromopyridin-3-amine, 2-Bromo-3-pyridylamine
OR2264-25G OR2264-5G OR2264-100G
APOSOR2264-25GEA 63.38 EUR
APOSOR2264-25G APOSOR2264-5G APOSOR2264-100G
3-Amino-2-bromopyridine 98%
3-Amino-2-bromopyridine
Vzorec: C₅H₅BrN₂
Teplota tavenia: 76…80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00234064
Číslo CAS: 39856-58-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III