Tlačiť
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 3,5-Dimethylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester
OR2255-1G OR2255-5G OR2255-25G
APOSOR2255-1GEA 107.9 EUR
APOSOR2255-1G APOSOR2255-5G APOSOR2255-25G
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₁₉BN₂O₂
Teplota tavenia: 163…168 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05663852
Číslo CAS: 857530-80-4