Tlačiť
tert-Butyl (azetidin-3-ylmethyl)carbamate hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-(Aminomethyl)azetidine hydrochloride, 3-BOC protected
OR2249-1G OR2249-5G
APOSOR2249-1GEA 79.71 EUR
APOSOR2249-1G APOSOR2249-5G
tert-Butyl (azetidin-3-ylmethyl)carbamate hydrochloride 97%
tert-Butyl (azetidin-3-ylmethyl)carbamate hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₉ClN₂O₂
Mw: 222.7100 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08752583
Číslo CAS: 1170108-38-9