Tlačiť
3-(N-Boc-Methylaminomethyl)azetidine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-[(Methylamino)methyl]azetidine hydrochloride, 3-BOC protected
OR2247-500MG OR2247-250MG
APOSOR2247-500MGEA 310.03 EUR
APOSOR2247-500MG APOSOR2247-250MG
3-(N-Boc-Methylaminomethyl)azetidine hydrochloride
3-(N-Boc-Methylaminomethyl)azetidine hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₂₁ClN₂O₂
Mw: 236.74 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09998721
Číslo CAS: 1170019-97-2