Tlačiť
5-Bromo-2-thenoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromothiophene-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid
OR22424-100G OR22424-25G OR22424-5G
APOSOR22424-100GEA 188.53 EUR
APOSOR22424-100G APOSOR22424-25G APOSOR22424-5G
5-Bromo-2-thenoic acid 97%
5-Bromo-2-thenoic acid
Vzorec: C₅H₃BrO₂S
Teplota tavenia: 138…144 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00079725
Číslo CAS: 7311-63-9