Tlačiť
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenone 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR22374-25G OR22374-50G OR22374-5G
APOSOR22374-25GEA 318.49 EUR
APOSOR22374-25G APOSOR22374-50G APOSOR22374-5G
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenone 99%
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄
Teplota tavenia: 80…82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017243
Číslo CAS: 90-24-4