Tlačiť
2-Adamantylamine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR22317-1G OR22317-25G OR22317-5G
APOSOR22317-1GEA 29.84 EUR
APOSOR22317-1G APOSOR22317-25G APOSOR22317-5G
2-Adamantylamine hydrochloride
2-Adamantylamine hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₈ClN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00074743
Číslo CAS: 10523-68-9
EINECS: 234-074-2