Tlačiť
2-Aminobenzimidazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1H-Benzo[d]imidazol-2-amine, Benzimidazol-2-ylamine, 2-Amino-1H-benzimidazole
OR22305-100G OR22305-25G OR22305-500G
APOSOR22305-100GEA 63.29 EUR
APOSOR22305-100G APOSOR22305-25G APOSOR22305-500G
2-Aminobenzimidazole 97%
2-Aminobenzimidazole
Vzorec: C₇H₇N₃
Mw: 133.15
Teplota varu: 381
Teplota tavenia: 228…232 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005596
Číslo CAS: 934-32-7
EINECS: 213-280-6