Tlačiť
2,5-Dibromoterephthalic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,5-Dibromoterephtalic acid
OR22280-1G OR22280-5G OR22280-10G
APOSOR22280-1GEA 24.95 EUR
APOSOR22280-1G APOSOR22280-5G APOSOR22280-10G
2,5-Dibromoterephthalic acid
2,5-Dibromoterephthalic acid
Vzorec: C₈H₄Br₂O₄
Teplota tavenia: 318 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00204593
Číslo CAS: 13731-82-3
OSN: 1759
ADR: 8,III