Tlačiť
2-Aminoquinoline 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Quinolin-2-ylamine
OR22144-1G OR22144-250MG
APOSOR22144-1GEA 28.28 EUR
APOSOR22144-1G APOSOR22144-250MG
2-Aminoquinoline 96%
2-Aminoquinoline
Vzorec: C₉H₈N₂
Teplota tavenia: 125…131 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00038079
Číslo CAS: 580-22-3
EINECS: 209-458-8