Tlačiť
3-Bromo-2-nitroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR2214-5G OR2214-25G
APOSOR2214-5GEA 33.17 EUR
APOSOR2214-5G APOSOR2214-25G
3-Bromo-2-nitroaniline 98%
3-Bromo-2-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅BrN₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08063248
Číslo CAS: 7138-15-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III