Tlačiť
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR22139-100G OR22139-25G OR22139-500G
APOSOR22139-100GEA 51.74 EUR
APOSOR22139-100G APOSOR22139-25G APOSOR22139-500G
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid 98%
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅NO₅
Teplota tavenia: 183…186 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007119
Číslo CAS: 616-82-0
EINECS: 210-494-1