Tlačiť
2,6-Dibromoaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2212-100G OR2212-25G OR2212-5G
APOSOR2212-100GEA 235.93 EUR
APOSOR2212-100G APOSOR2212-25G APOSOR2212-5G
2,6-Dibromoaniline 98%
2,6-Dibromoaniline
Vzorec: C₆H₅Br₂N
Mw: 250.92
Teplota varu: 262…264 °C
Teplota tavenia: 79…83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007638
Číslo CAS: 608-30-0
EINECS: 210-158-4
OSN: 2811
ADR: 6.1 III