Tlačiť
2-(5-Chloro-2-nitrophenyl)acetonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR22114-1G OR22114-250MG
APOSOR22114-1GEA 351.29 EUR
APOSOR22114-1G APOSOR22114-250MG
2-(5-Chloro-2-nitrophenyl)acetonitrile
2-(5-Chloro-2-nitrophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₅ClN₂O₂
Mw: 196.59 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00114693
Číslo CAS: 72301-65-6
OSN: 2811
ADR: 6.1 III