Tlačiť
2,6-Dimethyl-4-hydrazinopyrimidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR22107-1G OR22107-250MG
APOSOR22107-1GEA 148.82 EUR
APOSOR22107-1G APOSOR22107-250MG
2,6-Dimethyl-4-hydrazinopyrimidine
2,6-Dimethyl-4-hydrazinopyrimidine
Vzorec: C₆H₁₀N₄
Teplota tavenia: 189…190 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00102150
Číslo CAS: 14331-56-7
OSN: 2811
ADR: 6.1,III