Tlačiť
4-Ethylbenzoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Ethylbenzene-1-carbonyl chloride, 4-Ethylbenzoylchloride
OR22097-10G OR22097-50G
APOSOR22097-10GEA 143.6 EUR
APOSOR22097-10G APOSOR22097-50G
4-Ethylbenzoyl chloride
4-Ethylbenzoyl chloride
Vzorec: C₉H₉ClO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000697
Číslo CAS: 16331-45-6
EINECS: 240-404-6
OSN: 3265
ADR: 8,II