Tlačiť
3,5-Di-tert-butylpyrocatechol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Di-tert-butylcatechol
OR22089-100G OR22089-25G
APOSOR22089-100GEA 218.71 EUR
APOSOR22089-100G APOSOR22089-25G
3,5-Di-tert-butylpyrocatechol
3,5-Di-tert-butylpyrocatechol
Vzorec: C₁₄H₂₂O₂
Mw: 222.33
Teplota varu: 140…145 °C/5mmHg
Teplota tavenia: 95…100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008819
Číslo CAS: 1020-31-1