Tlačiť
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR22087-25G OR22087-5G
APOSOR22087-25GEA 315.24 EUR
APOSOR22087-25G APOSOR22087-5G
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone 98%
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone
Vzorec: C₁₄H₂₀O₂
Mw: 220.31
Teplota tavenia: 114…117 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001647
Číslo CAS: 3383-21-9
EINECS: 222-189-0