Tlačiť
(±)-Ethyl-2-bromopropionate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2205-10KG OR2205-2.5KG OR2205-500G
APOSOR2205-10KGEA 596.87 EUR
APOSOR2205-10KG APOSOR2205-2.5KG APOSOR2205-500G
(±)-Ethyl-2-bromopropionate
(±)-Ethyl-2-bromopropionate
Vzorec: C₅H₉BrO₂
Teplota varu: 156…160 °C
Hustota: 1,394 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 51 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000144
Číslo CAS: 535-11-5
EINECS: 208-609-2
OSN: 2920
ADR: 8+3,II