Tlačiť
2,2-Dimethylglutaric acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,2-Dimethyl-1,5-pentanedioic acid
OR2204-1G OR2204-5G
APOSOR2204-1GEA 24.95 EUR
APOSOR2204-1G APOSOR2204-5G
2,2-Dimethylglutaric acid
2,2-Dimethylglutaric acid
Vzorec: C₇H₁₂O₄
Teplota varu: 200 °C
Teplota tavenia: 86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004197
Číslo CAS: 681-57-2