Tlačiť
Methyl-2-bromo-5-chlorobenzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2-bromo-5-chlorobenzoate
OR2198-100G OR2198-25G
APOSOR2198-100GEA 129.56 EUR
APOSOR2198-100G APOSOR2198-25G
Methyl-2-bromo-5-chlorobenzoate 98%
Methyl-2-bromo-5-chlorobenzoate
Vzorec: C₈H₆BrClO₂
Teplota tavenia: 37…40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00144763
Číslo CAS: 27007-53-0