Tlačiť
Methyl-3-bromobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR2197-100G OR2197-25G
APOSOR2197-100GEA 126.35 EUR
APOSOR2197-100G APOSOR2197-25G
Methyl-3-bromobenzoate
Methyl-3-bromobenzoate
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Teplota varu: 127…128 °C
Teplota tavenia: 31…33 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017777
Číslo CAS: 618-89-3