Tlačiť
1-Chlorophthalazin-4-one 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR21968-1G OR21968-250MG OR21968-5G
APOSOR21968-1GEA 46.53 EUR
APOSOR21968-1G APOSOR21968-250MG APOSOR21968-5G
1-Chlorophthalazin-4-one 96%
1-Chlorophthalazin-4-one
Vzorec: C₈H₅ClN₂O
Teplota tavenia: 270…274 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00102192
Číslo CAS: 2257-69-4