Tlačiť
4-Ethynylanisole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Methoxyphenyl)ethyne, (4-Methoxyphenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-ethynylbenzene
OR21951-25G OR21951-5G OR21951-100G
APOSOR21951-25GEA 64.98 EUR
APOSOR21951-25G APOSOR21951-5G APOSOR21951-100G
4-Ethynylanisole 98%
4-Ethynylanisole
Vzorec: C₉H₈O
Teplota varu: 87…91 °C/11mmHg
Teplota tavenia: 28…29 °C
Hustota: 1,019 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00168815
Číslo CAS: 768-60-5