Tlačiť
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
OR21944-25G OR21944-5G
APOSOR21944-25GEA 99.34 EUR
APOSOR21944-25G APOSOR21944-5G
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Vzorec: C₁₄H₂₀O₂
Mw: 220.31
Teplota varu: 75…80 °C/0.7mmHg
Teplota tavenia: 65…67 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001601
Číslo CAS: 719-22-2