Tlačiť
3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR21943-25G OR21943-5G
APOSOR21943-25GEA 552.37 EUR
APOSOR21943-25G APOSOR21943-5G
3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₁₆H₂₄O₂
Mw: 248.37 g/mol
Teplota tavenia: 146…147 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017520
Číslo CAS: 14035-33-7