Tlačiť
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR21942-100G OR21942-25G
APOSOR21942-100GEA 68.19 EUR
APOSOR21942-100G APOSOR21942-25G
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₅H₂₂O₂
Teplota tavenia: 187…189 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008826
Číslo CAS: 1620-98-0
EINECS: 216-592-0